Z742495
MyBlock™ HL Mini dry bath with heated lid
AC/DC input 100 V / 240 V AC, EuroPlug
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
accuracy± 0.3 °C
incremental 0.1 °C
temperature uniformity± 0.2 °C
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH200-HL-E
Parametry
+5 °C temp. range (100 °C)
szer. × śr. × wys.
4 in. (10.5 cm) × 6 in. (15 cm) × 4.5 in. (11.5 cm)
wymiary bloku
1.85 in. (4.7 cm) × 2.8 in. (7.1 cm) × 1.25 in. (3.2 cm)
pojemność
, holds 1 block
masa
1 kg (2.2 lb)
Opis ogólny
Temperaturę bloku i pokrywy można wybierać niezależnie w krokach co 0,1°C, dzięki czemu MyBlock jest idealnym wyborem do najbardziej wrażliwych na temperaturę zastosowań, w tym testów immunologicznych, testów LAMP, reakcji enzymatycznych i innych procedur nadwrażliwych na temperaturę.
- Podgrzewana pokrywa zapobiega parowaniu i kondensacji.
- Kompaktowy, mieści się w dłoni
- Niezależna kontrola temperatury pokrywy i bloku
- Wymienne bloki dla probówek o pojemności od 0,2 do 0,5 ml
- Temperatura pokojowa do 37°C w zaledwie 2 minuty
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742495-1EA | 4061835329717 |