Kluczowe dokumenty
Z679992
MyBlock™ mini dry bath
AC/DC input 100 / 240 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
grzałka bloku, mini grzejnik blokowy, osobista sucha kąpiel
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH200-E
zakres pomiaru temperatury
Ambient +5-100 °C, accuracy: 0.5 °C, precision: ±0.2 °C
Parametry
Room Temp. +5 to 100 °C temp. range
szer. × dł. × wys.
4.4 in. (11 cm) × 5.9 in. (15 cm) × 4 in. (10 cm)
pojemność
, holds 1 block
Opis ogólny
MyBlock to imponujący sprzęt, zdolny do utrzymywania temperatury w zakresie od temperatury pokojowej +5° do 100°C i od 0,1°C do 0,2°C równomiernie w całej próbce. Sterowanie jest proste. Można je po prostu ustawić i odejść.
Kontrola temperatury próbki na stole laboratoryjnym nigdy nie była tak łatwa i ekonomiczna. Nowy MyBlock Mini zmieści się niemal wszędzie i może być nawet używany "w podróży" w samochodach, na łodziach lub wszędzie tam, gdzie dostępne jest źródło zasilania 12 V. Mierząc zaledwie 4,4 cala x 5,9 cala x 4,4 cala, MyBlock mieści się w dłoni.
Dostarczany z przezroczystą pokrywą i podnośnikiem bloków, same bloki są sprzedawane oddzielnie, aby zapewnić największą wszechstronność w kontrolowaniu temperatury próbek.
- Kompaktowy, mieszczący się w dłoni
- Wymienny blok dla probówek o pojemności od 0,2 do 50 ml(bloki sprzedawane oddzielnie)
- Prosty cyfrowy panel dotykowy zaprojektowany do wyboru temperatury "ustaw i odejdź"
- Przezroczysta pokrywa zapewnia jednorodność temperatury
- Przenośny (opcjonalny zasilacz samochodowy 12 V)
Podgrzewacz blokowy MyBlock zawiera przezroczystą pokrywę i narzędzie do usuwania bloków, ale nie zawiera bloków.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z679992-1EA | 4061833584101 |