Kluczowe dokumenty
Z742508
Digital dry bath
to hold, two blocks, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
grzałka bloku, grzałka bloku biologii molekularnej, inkubator blokowy, inkubator z suchą łaźnią, sucha łaźnia laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
Właściwości
accuracy± 0.2 °C
incremental 0.1 °C
temperature uniformity± 0.2 °C
timer 1 ‑ 999 min
to hold two blocks
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH1002-E
Parametry
+5 °C temp. range (150 °C)
szer. × śr. × wys.
8.7 in. (22 cm) × 10.3 in. (26 cm) × 3.2 in. (8 cm)
wymiary bloku
3 in. (7.6 cm) × 3.75 in. (9.5 cm) × 2 in. (5 cm)
pojemność
, holds 2 blocks
Opis ogólny
Cyfrowe łaźnie suche Benchmark zapewniają dokładny cyfrowy wybór temperatury "ustaw i odejdź", eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych termometrów i powtarzalnego "dostrajania" pokrętła regulacji temperatury. Wystarczy wprowadzić żądaną temperaturę
na cyfrowym panelu dotykowym, a łaźnia Benchmark Dry Bath zapewni dokładną temperaturę z monitorowaniem w czasie rzeczywistym, które stale utrzymuje wybraną temperaturę w zakresie ±0,2°C. Dodatkowo, cyfrowy zegar jest wbudowany w wyświetlacz panelu dotykowego. Chociaż nie jest on przeznaczony do wyłączania grzałki, może być używany do ostrzegania użytkownika, że upłynął wybrany przedział czasu.
Wnęki wysokiej jakości bloków aluminiowych są precyzyjnie obrobione, aby dopasować się do stożkowego rozmiaru i kształtu probówek o rozmiarach 0,5, 1,5, 2,0, 15 i 50 ml, zapewniając
niezrównany transfer temperatury. Dostępne są różne bloki zapewniające kompatybilność z niemal wszystkimi popularnymi probówkami i płytkami laboratoryjnymi. Na życzenie dostępne są również bloki niestandardowe.
Wszystkie łaźnie suche Benchmark oferują wbudowaną funkcję ponownej kalibracji przez użytkownika, aby zagwarantować długoterminową dokładność temperatury. Każda łaźnia sucha zawiera łatwy w użyciu podnośnik bloków z izolowanym termicznie uchwytem do szybkiej i wygodnej wymiany bloków, nawet gdy są one jeszcze gorące.
Bloki sprzedawane oddzielnie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)