Z742517
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 24 x 1.5 mL or 2.0 x tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Właściwości
Holds 24 x 1.5 mL or 2.0 x tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSW1520
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do użytku z cyfrową suchą łaźnią Benchmark
- Materiał: wysokiej jakości aluminium
- Precyzyjna obróbka dopasowana do kształtu i rozmiaru rury, zapewniająca niezrównaną jednorodność temperatury
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742517-1EA | 4061835329915 |