Z742524
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 12 x 15-16 mm tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
Holds 12 x 15-16 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSW1516
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do użytku z cyfrową suchą łaźnią Benchmark
- Materiał: wysokiej jakości aluminium
- Precyzyjna obróbka dopasowana do kształtu i rozmiaru rury, zapewniająca niezrównaną jednorodność temperatury
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742524-1EA | 4061826161616 |