Z653608
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 16 mm × 160 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 15 mm , cap
Synonim(y):
1636/30MP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
clear tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1636/30MP
dostępność
available only in EU
śr. zewn. × dł.
16 mm × 160 mm
pojemność
19 mL
rozmiar gwintu
15 mm , cap
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.