Kluczowe dokumenty
BMSBSH300EUK
Sigma-Aldrich
MyBlock Mini dry bath with cooling
AC/DC input 100 V / 240 V AC, UK plug
Synonim(y):
mini blokowa nagrzewnica/chłodnica, nagrzewnica/chłodnica bloku, osobista sucha kąpiel
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH300-E-UK
Parametry
-25 °C temp. range (100 °C)
Opis ogólny
  • Możliwość ogrzewania i chłodzenia próbek testowych
  • Minimalna programowalna temperatura: 0 C
  • Kompaktowy, mieści się w dłoni
  • Wymienne bloki dla probówek o pojemności od 0,2 do 50 ml
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)