Kluczowe dokumenty
CLS480129
Corning® LSE single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 5 x 50 mL centrifuge tubes, 1/cs
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.15
Właściwości
Holds 5 x 50 mL tubes
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 480129
przydatność
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Opis ogólny
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)