CLS480128
Corning® LSE™ single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 6 x 25 mm tubes, 1/cs
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
Holds 6 x 25 mL tubes
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 480128
przydatność
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480128-1EA | 4061825882574 |