Kluczowe dokumenty
BMSBSHTP1
Sigma-Aldrich
Zewnętrzna sonda temperatury myBlock
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.76
Właściwości
(wire length 18" probe length 15" probe diameter 1/8")
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH-TP1
Parametry
0 °F temp. range (300 °F) (use on air or liquid)
kompatybilność
BMSBSH5001, BMSBSH5002
Opis ogólny
  • Zewnętrzna sonda temperatury
  • Dla łaźni wodnych MyBlock I i II
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)