BAF370151000
CultureTemp® Warming Plate
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
Materiały
anodized aluminum plate
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37015-1000
depth × W × H
25.4 × 24.9 × 5.7 cm
plate depth × W
17.8 × 20.3 cm
Opis ogólny
Zwiększ żywotność komórek podczas ich pasażowania dzięki tej wysoce precyzyjnej płytce grzewczej, która utrzymuje komórki w optymalnej temperaturze 37°C (+/-1°C) poza inkubatorem. Urządzenie jest wodoodporne i bezpieczne do czyszczenia etanolem lub IPA.
Cechy i korzyści
- Dłuższe przechowywanie naczyń poza inkubatorem; płyta 37°C chroni żywotność komórek; nie ma potrzeby wielokrotnego powrotu do inkubatora
- Zmniejsza stres komórek i umożliwia wydajną pracę enzymów, takich jak trypsyna
- Temperatura pozostaje jednolita na całej anodyzowanej aluminiowej płycie grzewczej t
- Niewielka powierzchnia łatwo mieści się w okapie do hodowli komórkowych lub na stole warsztatowym
- Odporna na promieniowanie UV obudowa z polipropylenu nie ulegnie zniszczeniu pod wpływem bakteriobójczych lamp UV
- 15-minutowy zegar odliczający czas pozwala śledzić aplikacje wrażliwe na czas
Informacje prawne
CultureTemp is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAF370151000-1EA | 4061832872186 |