Kluczowe dokumenty
BMSBSH6000EUK
Sigma-Aldrich
isoBlock digital dry bath, with two independently controlled chambers, without blocks
AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH6000-E-UK
Parametry
+5 °C temp. range (+105 °C)
5-105 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
6.3 in. × 14.5 in. × 5 in.
pojemność
, holds 2 blocks
Opis ogólny
Łaźnia sucha IsoBlock jest idealna do inkubacji próbek w dwóch różnych temperaturach, w jednym kompaktowym urządzeniu. Dwie komory są oddzielone izolowaną ścianą i są sterowane niezależnie, dzięki czemu IsoBlock może służyć jako dwie łaźnie suche w jednej. Zawiasowa (i zdejmowana) pokrywa jest również wyposażona w ściankę działową. Po zamknięciu, ścianka ta działa jak bariera, zapobiegając przenoszeniu powietrza między komorami.
Panel sterowania IsoBlock posiada duże cyfrowe wyświetlacze czasu i temperatury. Oba ustawienia bloku można regulować w dowolnym momencie, bez wpływu na ustawienia drugiego bloku. Funkcja timera nie jest obowiązkowa; IsoBlock może być używany do ciągłego ogrzewania. Dostępne są różne bloki dla prawie wszystkich popularnych rozmiarów rur. Ponadto, IsoBlock może korzystać z unikalnych uniwersalnych bloków Quick-Flip, które akceptują probówki o pojemności od 0,5 do 2,0 ml, a po szybkim odwróceniu na drugą stronę, mieszczą również probówki o pojemności 0,2 ml lub paski PCR.
Informacje prawne
IsoBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)