Z680087
MyBlock™ mini dry bath vehicle power adapter
AC/DC input 12 V AC
Synonim(y):
blok suchy, bloki cieplne, suche bloki, suche kąpiele
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH100-A12
Opis ogólny
Aby ułatwić przenoszenie, dostępny jest opcjonalny adapter 12 V, który pozwala na zasilanie MyBlock mini dry bath/block heater w samochodzie, kamperze, autobusie, a nawet łodzi. Jako źródła zasilania można również użyć akumulatorów polowych 12 V ze standardowym adapterem do zapalniczki samochodowej.
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)