Kluczowe dokumenty
Z742518
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 24 x 0.5 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Właściwości
Holds 24 x 0.5 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSW05
Opis ogólny
Do użytku z cyfrową suchą łaźnią Benchmark
  • Materiał: wysokiej jakości aluminium
  • Precyzyjna obróbka dopasowana do kształtu i rozmiaru rury, zapewniająca niezrównaną jednorodność temperatury
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)