EP5820770007
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 HPLC tube, pack of 4
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
capacity 1 HPLC tube
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820770007 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820770007-4EA | 4061835084487 |