Key Documents
EP5820768002
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 x 1.5 - 2.0 mL vessels, pack of 4
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 1 x 1.5 - 2.0 mL vessels
Holds 1.5/2.0 mL tubes
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820768002 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG