Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BR82220
BRAND® needle-valve stopcocks for burettes and automatic burettes with PTFE spindle
Straight, for burette capacity 2-10 mL
Synonim(y):
Accessories, Burettes, Needle-valve stopcock, Stopcocks
About This Item
Kod UNSPSC:
40141602
NACRES:
NB.43
Materiały
polystyrene
Właściwości
for burette capacity 2-10 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 82220
Opis ogólny
Wymienny trzpień zaworu z PTFE, nasadka z PP i element ustalający. Otwór zaworu 0-25,5 mm.
Uwaga: Wrzeciono zaworu z PTFE działa płynnie, a jednocześnie jest szczelne, nawet bez smarowania, dzięki czemu na biurecie nie pozostają resztki smaru. Wrzeciono zaworu jest wymienne. Szczelne uszczelnienie bez użycia siły, wystarczy delikatny obrót, aby zamknąć zawór biurety.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)