Z717487
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 6.0 mL
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 100 ea (6 mL Syringes)
producent / nazwa handlowa
Nichiryo SG-L
dostępność
not available in (Not available in France)
maksymalna pojemność
6.0 mL
Opis ogólny
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)