Z645540
Nichiryo pipette tips
volume range 0.1-10 μL, elongated, bulk pack
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 1000 ea (bag)
producent / nazwa handlowa
Nichiryo BMT-SS
dostępność
not available in (France)
maksymalna pojemność
10 μL
zakres pojemności
0.1-10 μL
pojemność
0.1—10 μL
Cechy i korzyści
- Nie zawiera RNazy i DNazy
- Pasuje do większości pipet
- Wysokiej jakości opakowanie z torebkami stojącymi i odpornymi na przebicie
- Końcówki w stojakach są oferowane zarówno w wersji zawiasowej, jak i podnoszonej
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)