CLS4894
Corning® microvolume pipet tips
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
opakowanie
rack of 96
producent / nazwa handlowa
Corning 4894
zakres pojemności
0.1-10 μL
kompatybilność
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Highly durable
- Racked pipet tips can withstand repeated autoclaving cycles
- Compatible with multichannel pipettors