Kluczowe dokumenty
CLS4830
Corning® microvolume pipet tips
0.5-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
opakowanie
rack of 96
producent / nazwa handlowa
Corning 4830
zakres pojemności
0.5-10 μL
pojemność
0.5—10 μL
kompatybilność
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Opis ogólny
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)