CLS4884
Corning® gel-loading pipet tips
1 - 200 μL, end of tip thickness 0.2 mm, tip flat
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
opakowanie
rack of 200
producent / nazwa handlowa
Corning 4884
Długość
83 mm
zakres pojemności
1-200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Corning gel-loading polypropylene pipet tips feature a thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
- Tips are 83 mm in length
- Total capacity of 200 μL
- 200 tips/rack
- Nonsterile
- Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.