CLS4823
Corning® Isotip® filtered pipet tips
1-200 uL, 2 inches long, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
opakowanie
rack of 96
producent / nazwa handlowa
Corning 4823
zakres pojemności
1-200 μL
pojemność
1—200 μL
przydatność
suitable for (applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling)
kompatybilność
all popular research-grade pipettors
Opis ogólny
Corning Isotip filtered pipet tips feature an inert, hydrophobic barrier that prevents aerosolised contaminants from contacting pipettor shafts. All filtered pipet tips are packaged sterile and are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)