CLS4854
Corning® gel-loading pipet tips
1-200μL flat 0.4mm thick gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 2 racks/case, 400 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
Polecane produkty
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
opakowanie
rack of 200
producent / nazwa handlowa
Corning 4854
Długość
83 mm
zakres pojemności
1-200 μL
Opis ogólny
- Tips are 83 mm in length
- Total capacity of 200 μL
- 200 tips/rack
- Nonsterile
- Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)