Kluczowe dokumenty
MTCP5720
MTC Bio LoadWell Gel Loading Pipette Tip
capacity 200 μL, tip diam. 0.7 mm, sterile, rack of 10 × 96 ea
Synonim(y):
pipetting tip, plastic tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.15
Materiały
(virgin medical grade polypropylene)
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
endotoxin free
opakowanie
rack of 10 × 96 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P5720
pojemność
200 μL
śr. końcówki
0.7 mm
Opis ogólny
LoadWell Gel Loading Pipet Tip, 200ul, 0.7mm diameter tip, Sterile, 10 racks of 96 tips, 960 tips/pk
Cechy i korzyści
  • Narrow diameter, flexible capillary
  • Universal fir for standard pipettors
  • E-beam sterilized
  • Free of RNase, DNase, and Pyrogens
  • Convenient rack packaging
Informacje prawne
LoadWell is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio