Kluczowe dokumenty
CLS4826
Corning® microvolume pipet tips
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, non-sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
opakowanie
rack of 96
producent / nazwa handlowa
Corning 4826
zakres pojemności
0.1-10 μL
pojemność
0.1—10 μL
kompatybilność
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Opis ogólny
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)