Key Documents
Z717398
Nichiryo pipette tips
maximum volume 5 mL, universal, bulk pack
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
opakowanie
pack of 100 ea (Bag)
producent / nazwa handlowa
Nichiryo BMT-XR
dostępność
not available in (France)
maksymalna pojemność
5 mL
Cechy i korzyści
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Inne uwagi
Browse all pipette tips