Kluczowe dokumenty
BMSP7700T5M
Sigma-Aldrich
Końcówki do pipet 5 ml
pack of 100 ea
Synonim(y):
Końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific P7700-T5M
maksymalna pojemność
5 mL
zakres pojemności
0.5 - 5 mL
pojemność
5 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Opakowanie zbiorcze luźnych końcówek do pipet o pojemności 5 ml.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)