Kluczowe dokumenty
Z740087
BRAND® pipette tips
volume 0.5-5 mL, TipBox
Synonim(y):
Jednorazowe końcówki do pipet, Końcówki do pipet laboratoryjnych, Końcówki marki, Precyzyjne końcówki do pipet, końcówki do mikropipet, końcówki do pipet, wskazówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
TipBox
opakowanie
pack of 28 ea (Bag)
producent / nazwa handlowa
BRAND 702605
maksymalna pojemność
5 mL
pojemność
0.5-5 mL
Opis ogólny
Końcówki do pipet i filtrów firmy BRAND oferują niezawodną jakość do precyzyjnych i wymagających analiz. Surowce są wolne od DiHEMDA i Oleamidu. Końcówki są produkowane w firmie BRAND w monitorowanych warunkach pomieszczeń czystych i są automatycznie pakowane. Nie stosuje się żadnych środków oddzielających ani środków wspomagających formowanie. BRAND oferuje końcówki do pipet o pojemnościach od 0,1 μl do 10 ml oraz końcówki filtrujące o pojemnościach od 0,1 μl do 1250 μl. Są one testowane pod kątem pipet BRAND i wielu pipet innych producentów. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku doboru.
Zastosowanie
Pipetowanie
Cechy i korzyści
  • CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ LIFE SCIENCE: Surowce pierwotne, Produkcja w kontrolowanych warunkach pokojowych, Intensywne kontrole w trakcie procesu, Kontrole wizualne, Zarządzanie partiami, Kontrola produktu końcowego, Sprawdzona funkcjonalność
  • Idealne dopasowanie do mikropipet Transferpette® i wielu innych pipet.
  • System końcówek spełniający wszystkie wymagania.
  • Końcówki do pipet i końcówki filtrujące BRAND oraz odpowiednie pudełka TipBox można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C (2 bar) zgodnie z normą DIN EN 285. DIN EN 285.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3