Z717479
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 3.0 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 100 ea (3 mL Syringes)
producent / nazwa handlowa
Nichiryo SG-N3
dostępność
not available in (Not available in France)
maksymalna pojemność
3.0 mL
pojemność
3.0 mL
Opis ogólny
Strzykawki można sterylizować w autoklawie w celu ponownego użycia, oszczędzając odpady plastikowe i koszty (z wyjątkiem strzykawek 3 ml i 60 ml).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)