Kluczowe dokumenty
Z717509
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 60.0 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
maksymalna pojemność:
60.0 mL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
electronic: no
single-channel
opakowanie:
pack of 50 ea (With one adapter)
producent / nazwa handlowa:
Nichiryo SG-Z
sterylność
non-sterile
Właściwości
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 50 ea (With one adapter)
producent / nazwa handlowa
Nichiryo SG-Z
dostępność
not available in (Not available in France)
maksymalna pojemność
60.0 mL
Opis ogólny
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)