Merck
SML3696
Sigma-Aldrich
DHMEQ
new
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Hydroxy-N-[2-hydroxy-5-oxo-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-en-3-yl]benzamide, DHM2EQ, Dehydroxymethylepoxyquinomicin, rel-2-Hydroxy-N-[(1R,2R,6R)-2-hydroxy-5-oxo-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-en-3-yl]benzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@](C(C=C1NC(C3=C(C=CC=C3)O)=O)=O)([H])O2
Działania biochem./fizjol.
Potent, selective, and irreversible inhibitor of NF-κB that covalently binds to a cysteine residue.
DHMEQ is a potent, selective, and irreversible inhibitor of NF-κB that covalently binds to a cysteine residue. It inhibits inflammatory cytokine expression in mice models. DHMEQ is a potent and non/low toxic in vivo anti-inflammatory agent effective in number of animal models.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3