5.30654
c-Rel Inhibitor, IT-603
Synonim(y):
(5 Z)-5-((5-bromo-2-hydroksy-3-metoksyfenylo)metylideno)-2-sulfanylidenoimidazolidyn-4-on, (5 Z)-5-(5-bromo-2-hydroksy-3-metoksybenzylideno)-2-tiokso-4-imidazolidynon, IT603
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
dark yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC1=CC(=CC(=C1O)C=C2C(=O)NC(=S)N2)Br
InChI
1S/C11H9BrN2O3S/c1-17-8-4-6(12)2-5(9(8)15)3-7-10(16)14-11(18)13-7/h2-4,15H,1H3,(H2,13,14,16,18)
Klucz InChI
PYLYAEDUIKQBOT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
c-Rel
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3