Kluczowe dokumenty
MTCR1010
MTC Bio PCR Rack With Lid
to hold, 96 x 0.2 mL tubes, orange
Synonim(y):
Stojak na probówki PCR, opakowanie tubowe, uchwyt rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Materiały
orange
polypropylene
Właściwości
to hold 96 x 0.2 mL tubes
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio R1010
dł. × szer. × wys.
5.0 in. × 3.3 in. × 1.2 in.
Opis ogólny
Nadają się do przechowywania w lodówce i zamrażarce w temperaturze do -86˚C, mają półprzezroczyste pokrywy i ponumerowane wnęki.
Statyw, PCR, 96x0,2 ml, z pokrywką, opakowanie tęczowe, 5 szt.
Cechy i korzyści
  • Polipropylen, odporność na temperaturę -80°C
  • Kompaktowy i zajmujący mało miejsca
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)