Kluczowe dokumenty
SAB1405796
Sigma-Aldrich
Anti-FASN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FAS, MGC14367, MGC15706, OA-519, SDR27X1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASN(2194)
Opis ogólny
Enzym kodowany przez ten gen jest białkiem wielofunkcyjnym. Jego główną funkcją jest katalizowanie syntezy palmitynianu z acetylo-CoA i malonylo-CoA, w obecności NADPH, do długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych. W niektórych liniach komórek nowotworowych stwierdzono, że białko to jest połączone z receptorem estrogenowym α (ER-α), w którym N-koniec FAS jest połączony w ramce z C-końcem ER-α. (dostarczone przez RefSeq)
FASN (syntaza kwasów tłuszczowych) koduje enzym syntazy kwasów tłuszczowych (FAS). Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 17.
Immunogen
FASN (AAH07909.1, 1 a.a. ~ 439 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSTNDTIVSGTLPQRMASCLEVLDLFLNQPHMVLSSFVLAEKAAAYRDRDSQRDLVEAVAHILGIRDLAAVNLDSSLADLGLDSLMSVEVRQTLERELNLVLSVREVRQLTLRKLQELSSKADEASELACPTPKEDGLAQQQTQLNLRSLLVNPEGPTLMRLNSVQSSERPLFLVHPIEGSTTVFHSLASRLSIPTYGLQCTRAAPLDSIHSLAAYYIDCIRQVQPEGPYRVAGYSYGACVAFEMCSQLQAQQSPAPTHNSLFLFDGSPTYVLAYTQSYRAKLTPGCEAEAETEAICFFVQQFTDMEHNRVLEALLPLKGLEERVAAAVDLIIKSHQGLDRQELSFAARSFYYKLRAAEQYTPKAKYHGNVMLLRAKTGGAYGEDLGADYNLSQVCDGKVSVHVIEGDHRTLLEGSGLESIISIIHSSLAEPRVSVREG
Działania biochem./fizjol.
FASN (syntaza kwasów tłuszczowych) jest niezbędna do syntezy kwasów tłuszczowych de novo. Odgrywa główną rolę w neowaskularyzacji glejaka. Produkt tego genu pomaga w produkcji kwasów tłuszczowych z acetylo-CoA i malonylo-CoA. Brak FASN może blokować migrację, inwazję i gojenie komórek raka wątroby poprzez zmniejszenie HIF-1α (czynnik indukowany hipoksją 1-α) i IGFBP1 (białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu-1).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of fatty acid synthase inhibitors on lymphatic vessels: an in vitro and in vivo study in a melanoma model.
Bastos DC, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 97(2), 194-194 (2017)
FASN, dietary fat intake, and risk of uterine leiomyomata in the Black Women's Health Study
Wise LA, et al.
Fertility and Sterility, 106(5), 1136-1141 (2016)
Inhibition of FASN suppresses migration, invasion and growth in hepatoma carcinoma cells by deregulating the HIF-1?/IGFBP1 pathway
Gong J, et al.
International Journal of Oncology, 50(3), 883-892 (2017)
Inhibition of fatty acid synthase suppresses neovascularization via regulating the expression of VEGF-A in glioma
Zhou Y, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 142(12), 2447-2459 (2016)
Lakshmi Reddy Bollu et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(15), 2415-2430 (2014-12-09)
Increased expressions of fatty acid synthase (FASN) and epidermal growth factor receptor (EGFR) are common in cancer cells. De novo synthesis of palmitate by FASN is critical for the survival of cancer cells via mechanisms independent of its role as