Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700006
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwsyntazie kwasów tłuszczowychwytwarzane u królika
Synonim(y):
FAS, FASN, OA-519, SDR27X1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
273
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.9 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASN(2194)
Opis ogólny
Enzym kodowany przez ten gen jest białkiem wielofunkcyjnym. Jego główną funkcją jest katalizowanie syntezy palmitynianu z acetylo-CoA i malonylo-CoA, w obecności NADPH, do długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych. W niektórych liniach komórek nowotworowych stwierdzono, że białko to jest połączone z receptorem estrogenowym alfa (ER-alfa), w którym N-końcowy fragment FAS jest połączony w ramce z C-końcowym fragmentem ER-alfa.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 2212-2511 ludzkiej syntazy kwasów tłuszczowych (NP_004095.4).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700006-100UL4065265167512