Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA021555
Sigma-Aldrich
Anti-JAG1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD339 antigen, Anti-Jagged1, Anti-Protein jagged-1, Anti-hJ1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
LRKRRKPGSHTHSASEDNTTNNVREQLNQIKNPIEKHGANTVPIKDYENKNSKMSKIRTHNSEVEEDDMDKHQQKARFAKQPAYTLVDREEKPPNGTPTKHPNWTNKQDNRDLESAQSLNRMEYI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAG1(182)
Powiązane kategorie
Immunogen
Protein jagged-1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76170
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dipti M Karamchandani et al.
Diagnostic pathology, 11, 23-23 (2016-03-02)
Patients with non-dysplastic Barrett's esophagus (ND-BE) and low-grade dysplasia (LGD) are typically monitored by periodic endoscopic surveillance, while those with high-grade dysplasia (HGD) and esophageal adenocarcinoma (EAC) are usually treated by more aggressive interventions like endoscopic mucosal resection, ablation or
Ann-Kathrin Ernst et al.
PloS one, 13(2), e0192525-e0192525 (2018-02-13)
Finding additional functional targets for combination therapy could improve the outcome for melanoma patients. In a spontaneous metastasis xenograft model of human melanoma a shRNA mediated knockdown of L1CAM more than sevenfold reduced the number of lung metastases after the
Filomena De Falco et al.
Cell death & disease, 9(12), 1160-1160 (2018-11-28)
As previously reported, chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells show constitutive Notch1/2 activation and express the Notchligand Jagged1. Despite increasing knowledge of the impact of Notch alterations on CLL biology and pathogenesis, the role of Jagged1 expressed in CLL cells remains
Navessa P Tania et al.
Pulmonary circulation, 7(1), 219-231 (2017-07-07)
Bone morphogenetic protein (BMP) signaling regulates vascular smooth muscle maturation, endothelial cell proliferation, and tube formation. The endogenous BMP antagonist Follistatin-like 1 (Fstl1) is highly expressed in pulmonary vascular endothelium of the developing mouse lung, suggesting a role in pulmonary
Kazuya Ono et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004118-e1004118 (2014-01-28)
Inner ear mechanosensory hair cells transduce sound and balance information. Auditory hair cells emerge from a Sox2-positive sensory patch in the inner ear epithelium, which is progressively restricted during development. This restriction depends on the action of signaling molecules. Fibroblast
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA021555-25UL4061842878680
HPA021555-100UL4061837139536