Kluczowe dokumenty
SAB2101188
Sigma-Aldrich
Anti-JAG2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HJ2, Anti-Jagged 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
130 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAG2(3714)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego JAG2
Działania biochem./fizjol.
Szlak sygnałowy Notch jest międzykomórkowym mechanizmem sygnalizacyjnym, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju embrionalnego. Członkowie rodziny białek Notch są receptorami transmembranowymi, które mają kluczowe znaczenie dla różnych decyzji dotyczących losu komórek. JAG2 jest jednym z kilku ligandów, które aktywują Notch i pokrewne receptory. Szlak sygnałowy Notch jest międzykomórkowym mechanizmem sygnalizacyjnym, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju embrionalnego. Członkowie rodziny genów Notch kodują receptory transmembranowe, które są krytyczne dla różnych decyzji dotyczących losu komórek. Białko kodowane przez ten gen jest jednym z kilku ligandów aktywujących Notch i pokrewne receptory. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RAQGRLPRRLLLLLALWVQAARPMGYFELQLSALRNVNGELLSGACCD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aušra Sasnauskienė et al.
Medicina (Kaunas, Lithuania), 50(1), 14-18 (2014-07-26)
Notch signaling is a conserved developmental pathway, which plays an important role in the regulation of cell proliferation, differentiation and death. Deregulation of Notch pathway has been connected with the carcinogenesis in a variety of cancers. The aim of this
Hongshuang Ma et al.
Clinical rheumatology, 33(11), 1603-1610 (2014-07-16)
Imbalance of natural killer (NK) cells is associated with the development of systemic lupus erythematosus (SLE). However, little is known about the dynamic changes on NK cells following therapy. This study aimed at examining the impact of classic therapies on