Kluczowe dokumenty
SAB5701236
Sigma-Aldrich
Anty-JAG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1.89 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAG2(3714)
Opis ogólny
Szlak sygnałowy Notch jest międzykomórkowym mechanizmem sygnalizacyjnym, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju embrionalnego. Członkowie rodziny genów Notch kodują receptory transmembranowe, które mają kluczowe znaczenie dla różnych decyzji dotyczących losu komórek. Białko kodowane przez ten gen jest jednym z kilku ligandów aktywujących Notch i pokrewne receptory. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego JAG2.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)