Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5200027
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNJ2 antibody produced in mouse
clone S112B-14, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-HHBIRK1, Anti-HHIRK1, Anti-HIRK 1, Anti-IRK1, Anti-KCNJ2, Anti-Kir2.1, S112B-14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IHC
WB
klon:
S112B-14, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, human, rat
citations:
1
metody:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S112B-14, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 45 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Kcnj2(16518)
Specyficzność
Detects ~45 kDa. No cross-reactivity against Kir2.2 or Kir2.3
Immunogen
Fusion protein amino acids 41-64 and 189-428 of mouse Kir2.1, Accession Number NP_032451.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)