Kluczowe dokumenty
AV38041
Sigma-Aldrich
Anti-FOXO3A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Forkhead box O3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, dog, rat, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXO3A(2309)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego FOXO3A
Działania biochem./fizjol.
FOXO3A należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, które charakteryzują się odrębną domeną forkhead. Gen ten prawdopodobnie działa jako czynnik wyzwalający apoptozę poprzez ekspresję genów niezbędnych do śmierci komórki. Translokacja tego genu z genem MLL jest związana z wtórną ostrą białaczką.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MESIIRSELMDADGLDFNFDSLISTQNVGLNVGNFTGAKQASSQSWVPG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juliano Machado et al.
Molecular metabolism, 28, 91-106 (2019-07-25)
Although it is well established that a-calcitonin gene-related peptide (CGRP) stabilizes muscle-type cholinergic receptors nicotinic subunits (AChR), the underlying mechanism by which this neuropeptide regulates muscle protein metabolism and neuromuscular junction (NMJ) morphology is unclear. To elucidate the mechanisms how