Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA008567
Sigma-Aldrich
Anti-SLC22A2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Organic cation transporter 2, Anti-Solute carrier family 22 member 2, Anti-hOCT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
ESPRWLISQNKNAEAMRIIKHIAKKNGKSLPASLQRLRLEEETGKKLNPSFLDLVRTPQIR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC22A2(6582)
Immunogen
Solute carrier family 22 member 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86074
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea Hubeny et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 44(10), 1562-1568 (2016-08-10)
Important antimalarial drugs, including quinolines, act against blood schizonts by interfering with hemoglobin metabolism. To reach their site of action, these compounds have to cross the plasma membrane of red blood cells (RBCs). Organic cation transporters (OCTs) and organic anion
Lu Chen et al.
Acta pharmaceutica Sinica. B, 9(5), 1008-1020 (2019-10-28)
Renal cell carcinoma (RCC) is one of the most common malignant tumors affecting the urogenital system, accounting for 90% of renal malignancies. Traditional chemotherapy options are often the front-line choice of regimen in the treatment of patients with RCC, but
L Allyson Checkley et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 10(3), 198-207 (2017-02-06)
Several epidemiologic studies have associated metformin treatment with a reduction in breast cancer incidence in prediabetic and type II diabetic populations. Uncertainty exists regarding which patient populations and/or tumor subtypes will benefit from metformin treatment, and most preclinical in vivo
Ruijin Shao et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 33, 41-41 (2014-06-03)
Although a number of in vitro studies have demonstrated the antiproliferative, anti-invasive, and antimetastatic effects of metformin in multiple cancer cell types, its cellular and molecular mechanisms of anti-cancer action in the endometrium of women with polycystic ovary syndrome (PCOS)
Lu Chen et al.
Theranostics, 10(8), 3562-3578 (2020-03-25)
Background: Human organic cation transporter 2 (OCT2) is the most abundant and important uptake transporter involved in the renal excretion of cationic drugs. Abnormal hypermethylation- mediated silencing of OCT2 results in oxaliplatin resistance in renal cell carcinoma (RCC). The epigenetic