Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1723
Sigma-Aldrich
Anti-FASN Antibody, clone 2C13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:2.3.1.85; syntaza kwasów tłuszczowych typu I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C13, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 273.43 kDa
observed mol wt ~260 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASN(2194)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2C13 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa syntazę kwasów tłuszczowych. Celuje w epitop w obrębie 24 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej syntazy kwasów tłuszczowych.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło syntazę kwasów tłuszczowych (FASN) w lizacie komórek HEK293.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło FASN w lizatach z tkanki mózgowej myszy, komórek HeLa i L6.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło FASN w komórkach A549.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło FASN w wycinkach ludzkiej tkanki piersi.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała syntazę kwasów tłuszczowych z KD wynoszącym 8,7 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Syntaza kwasów tłuszczowych (UniProt: P49327; EC:2.3.1.85, syntaza kwasów tłuszczowych typu I, FASN) jest kodowana przez gen FASN (znany również jako FAS) (Gene ID: 2194) u człowieka. FASN jest wszechobecnym enzymem, który wykazuje wyraźną ekspresję w mózgu, płucach, wątrobie i gruczołach sutkowych. Jest to wielofunkcyjny złożony enzym, który katalizuje syntezę de novo długołańcuchowych nasyconych kwasów tłuszczowych, począwszy od acetylo-CoA i malonylo-CoA w obecności NADPH. Cała reakcja składa się z wielu sekwencyjnych reakcji i acylowych produktów pośrednich, z których każdy jest katalizowany przez określoną aktywność enzymatyczną. FASN występuje jako homodimer ułożony od głowy do ogona. Zawiera siedem aktywności katalitycznych i miejsce wiązania grupy prostetycznej 4′-fosfopantetyny domeny białka nośnika acylowego (ACP). Jego unikalna domena tioesterazy końca karboksylowego (aa 2207-2511) hydrolizuje rosnący łańcuch kwasu tłuszczowego i odgrywa kluczową rolę w regulacji długości łańcucha uwalnianego kwasu tłuszczowego. FASN jest aktywowany przez nitrozylację cysteiny 1471 lub cysteiny 2091. W adipocytach wykazano, że S-nitrozylacja występuje w warunkach fizjologicznych i stopniowo wzrasta podczas adipogenezy. Oprócz roli w syntezie kwasów tłuszczowych, odgrywa ona również ważną rolę podczas rozwoju embrionalnego. Chociaż we wszystkich niezłośliwych tkankach dorosłych ekspresja FASN jest niska, jest ona znacząco regulowana w górę w wielu typach nowotworów. Cerulenina, silny niekompetycyjny inhibitor farmakologiczny FASN, wiąże się kowalencyjnie z miejscem aktywnym regionu enzymu kondensującego i inaktywuje kluczowy etap enzymatyczny w syntezie kwasów tłuszczowych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Chakravarty, B., et al. (2004). Proc.Natl. Acad. Sci. USA. 101(44); 15567-15572).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)