Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1G8 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa czynnik transkrypcyjny c-Jun (AP-1). Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego c-Jun.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek K562.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło c-Jun w lizacie komórek K562.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło c-Jun w lizatach komórek PC3, NIH3T3, L6.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło c-Jun w komórkach NIH3T3, HUVEC i A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło c-Jun w wycinkach tkanek ludzkiej skóry i ludzkiej nerki.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała c-Jun z KD wynoszącym 2,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-c-Jun, klon 1G8 10889, nr kat. ZRB1422, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa c-Jun i jest testowane do stosowania w teście wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Czynnik transkrypcyjny AP-1 (UniProt: P05412; znany również jako białko aktywatora 1, AP1, protoonkogen c-Jun, homolog onkogenu 17 wirusa mięsaka ptaka V-jun, p39) jest kodowany przez gen JUN (identyfikator genu: 3725) u człowieka. c-Jun jest czynnikiem transkrypcyjnym, który tworzy homodimery z JunB i JunD lub heterodimery z członkami rodziny Fos. Te homodimery i heterodimery wiążą się ze specyficznymi sekwencjami DNA, znanymi jako elementy odpowiedzi na 12-Otetradekanoiloforbol-13-octan (TRE), w regionach promotorowych genów docelowych i aktywują transkrypcję. c-Jun rozpoznaje i wiąże się z motywem heptameru wzmacniacza 5′-TGA [CG] TCA-3′. Jest zaangażowany w liczne działania komórkowe, w tym proliferację komórek, apoptozę, przeżycie, nowotworzenie i morfogenezę tkanek. c-Jun jest fosforylowany przez CaMK4 i kinazę białkową zależną od DNA, co zwiększa jego aktywność transkrypcyjną. Po fosforylacji przez HIPK3 promuje aktywność receptora jądrowego podrodziny 5 grupy A członka 1 (NR5A), co prowadzi do zwiększonej ekspresji genów steroidogennych po stymulacji szlaku sygnałowego cAMP. Ulega również fosforylacji przy serynie 243 przez DYRK2, co przygotowuje go do fosforylacji przez GSK-3b przy treoninie 239, serynie 243 i serynie 249. Te fosforylacje zmniejszają jego zdolność wiązania DNA i umożliwiają jego ubikwitynację i degradację. Z drugiej strony, gdy ERK aktywuje kinazę p70S6, aktywowana kinaza p70S6 fosforyluje GSK3b na serynie 21, co prowadzi do defosforylacji i zwiększonej aktywności wiązania DNA c-Jun. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Lukey, MJ., et al. (2016). Nat. Commun. 7; Artykuł 11321; Qinghang Meng, Q., i Xia, Y. (2011). Protein Cell. 2(11); 889-898; Zhang, Y., et al. (2007). BMC Cancer. 7; Article 145; Lan, HC., et al. (2007). Mol. Cell Biol. 27(6); 2027-2036; Nateri, AS., et al. (2004). Science. 303(5662); 1374-1378).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany