Kluczowe dokumenty
SAB4503385
Sigma-Aldrich
Anti-USP30 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Deubiquitinating enzyme 30, USP30, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 30, Ubiquitin thioesterase 30, Ubiquitin-specific-processing protease 30
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 58 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP30(84749)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-USP30 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka USP30.
USP30 (peptydaza specyficzna dla ubikwityny 30) jest deubikwitylazą specyficzną dla ubikwityny. Znajduje się w mitochondriach. Jest mapowana na ludzki chromosom 12q24.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego USP30.
Zakres immunogenu: 31-80
Zastosowanie
Przeciwciało anty-USP30, N-końcowe zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
USP30 kontroluje nietypowe łańcuchy ubikwityny na mitochondriach i PARK2 (białko 2 młodzieńczej choroby Parkinsona) pośredniczy w mitofagii.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daily heat stress treatment rescues denervation-activated mitochondrial clearance and atrophy in skeletal muscle
Tamura Y, et al.
The Journal of Physiology, 593(12), 2707-2720 (2015)
USP30 and parkin homeostatically regulate atypical ubiquitin chains on mitochondria
Cunningham CN, et al.
Nature Cell Biology, 17(2), 160-160 (2015)
Deubiquitinating enzymes regulate PARK2-mediated mitophagy
Wang Y, et al.
Autophagy, 11(4), 595-606 (2015)
A genome-wide study reveals rare CNVs exclusive to extreme phenotypes of Alzheimer disease
Rovelet-Lecrux A, et al.
European Journal of Human Genetics, 20(6), 613-617 (2012)
Ding Yan et al.
Cell death discovery, 7(1), 211-211 (2021-08-13)
Deubiquitinates (DUBs) have been suggested as novel promising targets for cancer therapies. Accumulating experimental evidence suggests that some metal compounds have the potential to induce cancer cell death via inhibition of DUBs. We previously reported that auranofin, a gold(I)-containing agent