Kluczowe dokumenty
SAB4300700
Sigma-Aldrich
Anti-FASN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FAS, Anti-Fatty Acid Synthase, Anti-OA-519
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~273 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(E-P-R-V-S)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASN(2194)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało wykrywa endogenny poziom całkowitego białka syntazy kwasów tłuszczowych (FASN).
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 2503-2507 (E-P-R-V-S), zgodnie z białkiem NP_004095.4
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Syntetaza kwasów tłuszczowych katalizuje tworzenie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych z acetylo-CoA, malonylo-CoA i NADPH. To wielofunkcyjne białko ma 7 aktywności katalitycznych i białko nośnika acylowego.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lakshmi Reddy Bollu et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(15), 2415-2430 (2014-12-09)
Increased expressions of fatty acid synthase (FASN) and epidermal growth factor receptor (EGFR) are common in cancer cells. De novo synthesis of palmitate by FASN is critical for the survival of cancer cells via mechanisms independent of its role as