Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA012145
Sigma-Aldrich
Anti-ACBD5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Acyl-CoA-binding domain-containing protein 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AQEEVKGAEQSDNDKKMMKKSADHKNLEVIVTNGYDKDGFVQDIQNDIHASSSLNGRSTEEVKPIDENLGQTGKSAVCIHQDINDDHVEDVTGIQHLTSDSDSEVYCDSMEQFGQEESLDSFTSNNGPFQYYLGGHSSQPM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACBD5(91452)
Immunogen
Acyl-CoA-binding domain-containing protein 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ACBD5 (domena wiążąca acylo-CoA zawierająca 5) jest związanym z błoną peroksysomów białkiem wiążącym acylo-CoA o masie cząsteczkowej 54,7 kDa. Bierze udział w pexophagy, sekwestracji, transporcie i dystrybucji długołańcuchowego acylo-koenzymu. Ten nowy składnik specyficzny dla pexophagy pozytywnie reguluje pexophagic RPC (kompleks białek receptorowych). Bierze udział w różnicowaniu megakariocytów i dojrzewaniu płytek krwi. Mutacja w ACBD5 powoduje autosomalną dominującą małopłytkowość.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71785
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexa Bishop et al.
Contact (Thousand Oaks (Ventura County, Calif.)), 2 (2019-06-15)
Peroxisomes and the endoplasmic reticulum (ER) cooperate extensively in lipid-related metabolic pathways, and the ER also provides phospholipids to enable the peroxisomal membrane to expand prior to division. Recently, we identified peroxisomal proteins ACBD5 and ACBD4, and the ER protein
A mutation in the acyl-coenzyme A binding domain-containing protein 5 gene (ACBD5 ) identified in autosomal dominant thrombocytopenia.
F Punzo et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 8(9), 2085-2087 (2010-07-16)
Katelyn C Cook et al.
Nature communications, 13(1), 4720-4720 (2022-08-12)
Membrane contact sites (MCSs) link organelles to coordinate cellular functions across space and time. Although viruses remodel organelles for their replication cycles, MCSs remain largely unexplored during infections. Here, we design a targeted proteomics platform for measuring MCS proteins at
Chi-Lun Chang et al.
The Journal of cell biology, 218(8), 2583-2599 (2019-06-23)
Lipid droplets (LDs) are neutral lipid storage organelles that transfer lipids to various organelles including peroxisomes. Here, we show that the hereditary spastic paraplegia protein M1 Spastin, a membrane-bound AAA ATPase found on LDs, coordinates fatty acid (FA) trafficking from
Taras Y Nazarko et al.
The Journal of cell biology, 204(4), 541-557 (2014-02-19)
Autophagy is a membrane trafficking pathway that sequesters proteins and organelles into autophagosomes. The selectivity of this pathway is determined by autophagy receptors, such as the Pichia pastoris autophagy-related protein 30 (Atg30), which controls the selective autophagy of peroxisomes (pexophagy)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA012145-100UL4061836302146
HPA012145-25UL4061842785018