Merck
HPA013144
Sigma-Aldrich
Anti-VAPB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-VAMP-B/VAMP-C, Anti-VAMP-associated protein B/C, Anti-VAP-B/VAP-C, Anti-Vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
VWKEAKPEDLMDSKLRCVFELPAENDKPHDVEINKIISTTASKTETPIVSKSLSSSLDDTEVKKVMEECKRLQGEVQRLREENKQFKEEDGLRMRKTVQSNSPISALAPTGK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAPB(9217)
Opis ogólny
Białko B/C związane z błoną pęcherzykową (VAPB) należy do rodziny VAP. Zawiera trzy domeny strukturalne: domenę głównego białka plemnika (MSP), amfipatyczną strukturę helikalną i domenę karboksykońcową, która działa jako kotwica błonowa. VAPB jest zlokalizowany w błonach wewnątrzkomórkowych retikulum endoplazmatycznego i aparatu Golgiego. Gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 20q13.3.
Immunogen
Vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko B/C związane z błoną pęcherzykową (VAPB) odgrywa rolę podczas transportu i sekrecji z retikulum endoplazmatycznego (ER) do Golgiego. Wykazano, że działa ono w odpowiedzi na niesfałdowane białko, która jest aktywowana za każdym razem, gdy nieprawidłowo sfałdowane białka gromadzą się w ER. Mutacje w genie kodującym VAPB są związane ze stwardnieniem zanikowym bocznym i późnym rdzeniowym zanikiem mięśni.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71876
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roni Levin-Konigsberg et al.
Nature cell biology, 21(10), 1234-1247 (2019-10-02)
Phosphoinositides have a pivotal role in the maturation of nascent phagosomes into microbicidal phagolysosomes. Following degradation of their contents, mature phagolysosomes undergo resolution, a process that remains largely uninvestigated. Here we studied the role of phosphoinositides in phagolysosome resolution. Phosphatidylinositol-4-phosphate
Intracellular redistribution of neuronal peroxisomes in response to ACBD5 expression
Wang Y, et al.
Testing, 13(12) (2018)
Han-Jou Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 285(51), 40266-40281 (2010-10-14)
Following the mutation screening of genes known to cause amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in index cases from 107 familial ALS (FALS) kindred, a point mutation was identified in vesicle-associated membrane protein-associated protein B (VAPB), or VAMP-associated protein B, causing an
Junjie Gao et al.
Science advances, 5(11), eaaw7215-eaaw7215 (2019-12-05)
Mitochondrial transfer plays a crucial role in the regulation of tissue homeostasis and resistance to cancer chemotherapy. Osteocytes have interconnecting dendritic networks and are a model to investigate its mechanism. We have demonstrated, in primary murine osteocytes with photoactivatable mitochondria
Victoria Riccio et al.
The Journal of cell biology, 218(3), 798-807 (2019-02-01)
The regulation of organelle abundance is critical for cell function and survival; however, the mechanisms responsible are not fully understood. In this study, we characterize a role of the deubiquitinating enzyme USP30 in peroxisome maintenance. Peroxisomes are highly dynamic, changing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA013144-100UL4061837126444
HPA013144-25UL4061842792054