Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA009285
Sigma-Aldrich
Anti-CD276 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-4Ig-B7-H3 antibody produced in rabbit, Anti-B7 homolog 3 antibody produced in rabbit, Anti-B7-H3 antibody produced in rabbit, Anti-CD276 antigen precursor antibody produced in rabbit, Anti-Costimulatory molecule antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
YSKPSMTLEPNKDLRPGDTVTITCSSYRGYPEAEVFWQDGQGVPLTGNVTTSQMANEQGLFDVHSVLRVVLGANGTYSCLVRNPVLQQDAHGSVTITGQP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD276(80381)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD276 (klaster różnicowania 276) jest członkiem rodziny B7 cząsteczek współregulujących komórki T, która działa jako cząsteczka immunoregulacyjna. Białko to jest indukowane przez cytokiny zapalne na limfocytach T, limfocytach B i komórkach dendrytycznych. Jego ligand nie został jeszcze zidentyfikowany.
Immunogen
CD276 antigen precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CD276 (klaster różnicowania 276) działa zarówno jako białko stymulujące, jak i hamujące komórki T w komórkach nowotworowych, a zatem jego funkcja w nowotworach nie jest zbyt jasna. W CRC (rak jelita grubego) ekspresja tego białka ma silny i niezależny związek ze złym rokowaniem. Ekspresja tego białka jest znacznie zwiększona w komórkach śródbłonka (ECs) w raku, w przeciwieństwie do normalnej tkanki. Ponadto liczba krążących ECs jest zwiększona w warunkach nowotworowych w porównaniu do warunków prawidłowych. CD276 jest również regulowany w górę w glejakach, rakach piersi, płuc, nerek i okrężnicy. Jest to przypuszczalny biomarker reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), a polimorfizm B7-H3-T-A-C-T jest związany ze zwiększonym ryzykiem RZS. Wariant ten może być również związany z wydzielaniem rozpuszczalnego B7-H3. CD276 promuje nowotworzenie chłoniaka z komórek płaszcza, a jego inaktywacja prowadzi do zwiększonej wrażliwości na chemioterapię.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71718
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Sun et al.
Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology, 30(9), 972-974 (2014-09-10)
To explore the single nucleotide polymorphisms (SNPs) of co-stimulatory molecule B7-H3 gene in blood cells of patients with rheumatoid arthritis (RA) through the in vitro sequencing method and analyze the correlation between the SNPs and the susceptibility of RA. We
Liuxi Chen et al.
Journal of Cancer, 11(18), 5440-5448 (2020-08-04)
Purpose: To investigate the correlation between the expression of PD-L1, SOCS3 and immune-related biomarkers CD276, CD4, CD8 in hepatocellular carcinoma (HCC) and further determine the relationship with clinicopathologic characteristics and the prognostic value of their co-expression in HCC patients. Methods:
J Kraan et al.
British journal of cancer, 111(1), 149-156 (2014-06-04)
Mature circulating endothelial cells (CEC) are surrogate markers of endothelial damage. CEC measured in patients with advanced cancer are thought not only to derive from damaged normal vasculature (n-CEC), but also from damaged (t-CEC). Therefore, assays that allow the discrimination
Wen Xu et al.
Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology, 30(7), 744-747 (2014-07-09)
To investigate the relationship between the expression of soluble B7-H3 (sB7-H3) in the plasma and hepatitis virus B-associated hepatocellular carcinoma (HBV-HCC). Twenty-three patients with HBV-HCC and 15 healthy donors were enrolled in this study. The level of sB7-H3 in the
Feifei Wang et al.
Cancer investigation, 32(6), 262-271 (2014-05-03)
B7-H3 has been detected in different cancers and correlated to tumor progression and outcome in cancer patients. In this study, we investigated the expression of B7-H3 in tissues and cells of primary hepatocellular carcinoma (PHC) patients. The research showed that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA009285-100UL4061837125065
HPA009285-25UL4061842815999