Kluczowe dokumenty
SAB3500405
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase-9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Casp-9, Anti-Mch6/ Apaf-3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 46 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP9(842)
Immunogen
Przeciwciało przeciwko kaspazie-9 było hodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom od 41 do 56 ludzkiej kaspazy-9.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500405.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaofen Zhang et al.
Biological chemistry (2019-03-22)
Pancreatitis is a disease caused by inflammation of pancreatic acinar cells. Geniposide (GEN) possesses anti-inflammation activities. Hence, we investigated the effects of GEN on lipopolysaccharide (LPS)-stimulated AR42J cells. AR42J cells were stimulated by LPS and then treated with GEN and/or
Xiao Feng et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 52, 136-146 (2019-01-03)
Peeled stems of Syringa pinnatifolia Hemsl. (SP) have been widely used to treat extra "He-Yi" induced myocardial ischemia for hundreds of years in Inner Mongolia, China and previous result showed that intragastric pretreatment with total extract (T) of SP has
Hyun-Ju Lee et al.
Free radical biology & medicine, 160, 575-595 (2020-09-09)
Regulating amyloid beta (Aβ) pathology and neuroinflammatory responses holds promise for the treatment of Alzheimer's disease (AD) and other neurodegenerative and/or neuroinflammation-related diseases. In this study, the effects of KVN93, an inhibitor of dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase-1A (DYRK1A), on cognitive
Yi Chen et al.
International immunopharmacology, 59, 252-260 (2018-04-19)
This study aimed to explore the role of long non-coding RNA NEAT1 in sepsis-induced acute kidney injury (AKI). The expression levels of NEAT1 in sepsis-induced AKI patients were detected. The rat mesangial cells (RMCs) were treated with lipopolysaccharide (LPS) to
Fan Deng et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 44(1), 279-292 (2017-11-14)
Hearts from diabetic subjects are susceptible to myocardial ischemia reperfusion (I/R) injury. Propofol has been shown to protect against myocardial I/R injury due to its antioxidant properties while the underlying mechanism remained incompletely understood. Thus, this study aimed to determine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBP3500405-0.05MG4061832161532
SAB3500405-100UG4061832179568